Key Documents
PH004229
1-isocyanato-4-(4-isocyanato-3-methoxybenzyl)-2-methoxybenzene
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.312
Numéro MDL:
Autres remarques