Principaux documents
D79004
Sigma-Aldrich
1,5-Dicyanopentane
98%
Synonyme(s) :
Pimelonitrile, Heptanedinitrile, Pentamethylene dicyanide
100 ML
349,00 €
349,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
349,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NC(CH2)5CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Beilstein:
1742138
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
349,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
Clé InChI
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1