Principaux documents
PH005158
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7FN2S
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352116
Chaîne SMILES 
NC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=CS1
InChI
1S/C9H7FN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)