H40807
5-Hydroxyméthyl-2-furaldéhyde
99%
Synonyme(s) :
5-(Hydroxyméthyl)furfural, 5-Hydroxyméthyl-2-furanecarboxaldéhyde, HMF
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
Point d'ébullition
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
28-34 °C (lit.)
Densité
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
Clé InChI
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Furan-2,5-dicarboxaldehyde (FDA) using a vanadyl phosphate-based catalyst via selective oxidation.
- Prepolymer and antiviral precursor, 5,5′-oxy(bismethylene)-2-furaldehyde (OBMF) using solid acid catalysts via etherification reaction.
- Diformylfurane (DFF) by aerobic oxidation using pyridine-vanadyl complexes.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup