Documents
PH004280
Sigma-Aldrich
1,1′-(Hexane-1,6-diyl)bis(3-phenylurea)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H26N4O2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(NCCCCCCNC(NC1=CC=CC=C1)=O)NC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C20H26N4O2/c25-19(23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)24-18-13-7-4-8-14-18/h3-8,11-14H,1-2,9-10,15-16H2,(H2,21,23,25)(H2,22,24,26)
Clé InChI
URUCLTKPYLOMGJ-UHFFFAOYSA-N