Key Documents
P8106
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Methyl propyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro Beilstein :
506058
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Température d'inflammation spontanée
941 °F
Limite d'explosivité
8.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
Point d'ébullition
101-105 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Shane Avison et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(28), 6313-6318 (2015-06-23)
A new methodology is presented to measure water-air partition coefficients (Henry's constants) of volatiles, using APCI-MS. Significant advantages over other Henry's constant determination methods include the short measurement and sample preparation time and the possibility for simultaneous measurement of multiple
Giulia Caron et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3269-3279 (2005-04-29)
Growing interest in the use of both the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in the alkane/water system (log P(N)(alk)) and the difference between log P(N)(oct) (the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in