Principaux documents
8.14536
Sigma-Aldrich
Methyl propyl ketone
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
1 L
51,00 €
2.5 L
98,60 €
51,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
51,00 €
2.5 L
98,60 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(O)CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-528-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
449 °C
Puissance
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
6480 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.56-8.70 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pb
101 °C/1013 hPa
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point 8 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Isobuthyl methyl ketone (GC, area%): ≤ 10.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.807
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F
Point d'éclair (°C)
8 °C