H11807
1,6-Hexanediol
97%
Synonyme(s) :
Hexamethylene glycol
71,40 €
About This Item
71,40 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.53 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Température d'inflammation spontanée
608 °F
Limite d'explosivité
16 %
pb
250 °C (lit.)
Pf
38-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup