P35359
Diphenyl sulfone
97%
Synonyme(s) :
Phényl sulfone
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
pb
379 °C (lit.)
Pf
123-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
363.2 °F
Point d'éclair (°C)
184 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves