Principaux documents
343528
Sigma-Aldrich
Benzyl sulfone
99%
Synonyme(s) :
Dibenzyl sulfone
10 G
99,60 €
99,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
99,60 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2)2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
99,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
phenyl
sulfone
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Benzyl sulfone is a cyclic sulfone. Benzyl sulfone (Dibenzyl sulfone) on pyrolysis at 290°C yields stillbene and toluene. Mechanism of pyrolysis of dibenzyl sulfones at 600-700°C has been reported.[1] Benzyl sulfone forms sodium salt with metallic sodium and with sodium ethoxide.[2] Cryoscopic behavior of benzyl sulfone was investigated.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
The Cryoscopic Behavior of Organic Compounds in Sulfuric Acid. II. Sulfides, Sulfoxides and Sulfones. Evidence for the Existence of New Sulfur Ions.
Szmant HH and Brost GA.
Journal of the American Chemical Society, 73(9), 4175-4177 (1951)
Cyclic Sulfones. The Condensation of Ethyl Oxalate with Arylmethyl Sulfones.
Overberger CG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 2856-2859 (1950)
Pyrolysis of Dibenzyl Sulfones.
Leonard Jr EC.
The Journal of Organic Chemistry, 27(5), 1921-1923 (1962)