Principaux documents
SQC026
Supelco
TPH in Soil
certified reference material
100 G
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
151,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC SQC-026
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
TPH in Soil is a soil matrix certified reference material with real soil analogs. They are a complex mixture of the main components of natural soils. It is engineered to better mimic the natural conditions of soil maturation. The target analytes are added in multiple stages before the grinding process.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :