Principaux documents
NORS5600SQTZ8
Tubes de RMN Norell® Suprasil® quartz 5 mm
frequency 600 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
1 EA
174,00 €
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
174,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-5-600-SQTZ-8
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
8 in.
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.77 mm
Description générale
Norell Suprasil EPR tubes are recommended for UV catalyzed reactions in the region at and above 190 nm (90% T @ 190 nm). They provide greater reduction of background noise than natural quartz and are used primarily in studies where greater signal sensitivity is needed. Suprasil EPR tubes are also useful for Boron NMR (<0.01 ppm Boron) spectroscopy.
Informations légales
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.