NORS5600QTZ8
Norell® natural quartz 5mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-5-600-QTZ-8
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
8 in.
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.77 mm