932353
PTCDI
Synonyme(s) :
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic acid diimide
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Perte
0.5% TGA, > 450 °C (weight loss)
Chaîne SMILES
[nH]1[c](c2c3c4c(c5c6c7c([c]([nH][c](c7cc5)=O)=O)ccc6c4cc2)ccc3[c]1=O)=O
InChI
1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
Clé InChI
KJOLVZJFMDVPGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable