932221
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
≥98%
Synonyme(s) :
6,13-Dioxatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone, Isochromeno[6,5,4-def]isochromene-1,3,6,8-tetraone, NTDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, NTCDA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Pureté
≥98 (elemental analysis)
≥98%
Perte
0.5% TGA, > 270 °C (weight loss)
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
dichloromethane: soluble
Fluorescence
λem 392 nm±10 nm in dichloromethane
λ
in dichloromethane
Absorption UV
λ: 366 nm±5 nm Amax
Chaîne SMILES
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
Clé InChI
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable