Principaux documents
N32008
Sigma-Aldrich
Norbornane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
85-88 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H12/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h6-7H,1-5H2/t6-,7+
Clé InChI
UMRZSTCPUPJPOJ-KNVOCYPGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable