Documents
N25001
Sigma-Aldrich
N-nitrosodiméthylamine
reagent grade
Synonyme(s) :
Diméthylnitrosamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
5 mmHg ( 20 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
153 °C/774 mmHg (lit.)
Densité
1.01 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)N=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
Clé InChI
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Induit le cancer de l′estomac, du foie, du rein et du poumon chez les souris et les rats.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A Iwaniuk et al.
Human & experimental toxicology, 34(6), 591-600 (2014-10-12)
N-nitrosodimethylamine (NDMA) is a xenobiotic widespread in human environment capable of regulating the lifespan of immune cells. In this study, we examined the roles of the tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)/death receptor 5 (DR5) complex and the Fas molecule