Principaux documents
MT51344777
Mettler-Toledo ISE standard solution
Potassium
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Caractéristiques
1000 mg/L Concentration
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344777
Volume
500 mL
Description générale
ISE standad for ion-selective electrodes
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable