Principaux documents
MT51350106
Mettler-Toledo ISA solution
TISAB 3
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.61
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350106
Volume
250 mL
Description générale
An ISA solution is used to level the ion activity for all sample solutions to enable ISE measurements in sample solutions. If the sample solution needs additional removal of interfering ions and/or pH buffering it is not called ISA solution, but TISAB solution.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :