Principaux documents
M9009
Sigma-Aldrich
Methoxyacetonitrile
≥98%
5 G
78,60 €
25 G
222,00 €
100 G
706,00 €
78,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
78,60 €
25 G
222,00 €
100 G
706,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.08
Beilstein:
1738014
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.381 (lit.)
pb
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
Clé InChI
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of