370460
Diethoxyacetonitrile
97%
43,30 €
About This Item
43,30 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
pb
167.7 °C/773 mmHg (lit.)
Pf
−19-−18 °C (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
nitrile
Chaîne SMILES
CCOC(OCC)C#N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UDELMRIGXNCYLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup