Principaux documents
M82906
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-tetralone
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
pb
261 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1C(=O)CCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Clé InChI
VGZQKUJGVYFKBP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves