Principaux documents
M59009
Sigma-Aldrich
N-Methylnicotinamide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
102-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNC(=O)c1cccnc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Bashar M Thejer et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 26-26 (2020-04-16)
Progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) is often elevated in cancers, and exists in alternative states of phosphorylation. A motif centered on PGRMC1 Y180 was evolutionarily acquired concurrently with the embryological gastrulation organizer that orchestrates vertebrate tissue differentiation. Here, we