Principaux documents
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanone
99%
Synonyme(s) :
(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (3R)-3-Methylcyclopentanone
1 G
117,00 €
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
117,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C5H7(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Activité optique
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
143-144 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup