Documents
M25589
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1-tetralone
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro Beilstein :
972739
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Point d'ébullition
171 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
77-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable