Principaux documents
M38400
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexanone
99%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-o-cresol
25 ML
30,70 €
100 ML
75,50 €
30,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
30,70 €
100 ML
75,50 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H9(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Beilstein:
506751
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
162-163 °C (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F
Point d'éclair (°C)
48 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Halis T Balaydın et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1352-1357 (2012-01-11)
The Naturally occurring novel cyclohexanonyl bromophenol 2(R)-2-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)cyclohexanone (4) was synthesized as a racemic compound. Cyclohexylphenyl methane derivatives (10-17) with Br, OMe, CO, and OH were also obtained. Inhibition of four human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I, II, IV