M38583
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone
98%
Synonyme(s) :
(+)-(3R)-3-Methylcyclohexanone, (+)-3(R)-Methylcyclohexanone, (+)-3-Methyl-1-cyclohexanone, (3R)-(+)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-Methylcyclohexanone, (R)-3-Methylcyclohexanone
110,00 €
About This Item
110,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]24/D +13.5°, neat
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
168-169 °C (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
UJBOOUHRTQVGRU-ZCFIWIBFSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup