Principaux documents
382485
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol
99%
5 G
50,30 €
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
50,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
261-263 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
Clé InChI
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol is a hetercocyclic building block. Iodimetric quantification of 5-methoxy-2-benzimidazolethiol in basic medium has been investigated.[1]
Application
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol may be used in the preparation of compounds present as contaminants in omeprazole, such as 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole and 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxide)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole.[2] It may be used in the synthesis of tris[μ-1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]-1:2κ2P:P′;1:3κ2P:P′;2:3κ2P:P′-di-μ-bromido-1:2κ4Br:Br-bromido-3κBr-tricopper(I) acetone hemisolvate.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
286.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
141.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Preparation of Two Impurities of Omeprazole.
Hao L-H, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 2, 008-008 (2009)
Wen-Juan Shi
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 11), m1411-m1411 (2008-01-01)
In the crystal structure of the title compound, [Cu(3)Br(3)(C(26)H(24)P(2))(3)]·0.5CH(3)COCH(3), two of the Cu centers are bridged by two bromide anions forming a Cu(μ-Br)(2)Cu core, which is further bridged by a 1,2-bis-(diphenyl-phosphino)-ethane (dppe) ligand. The third Cu center is terminally bound
Iodimetric determination of 2-benzimidazolethiols and 2-benzothiazoletiols.
Ciesielski W and Krenc A.
Chem. Anal. (Warsaw), 49(4), 577-577 (2004)