M13602
3-Methoxycinnamic acid
97%
Synonyme(s) :
trans-3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
116-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b6-5+
Clé InChI
LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable