D133809
3,4-Dimethoxycinnamic acid, predominantly trans
99%
Synonyme(s) :
Caffeic acid dimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
181-183 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
Clé InChI
HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable