Principaux documents
M13408
Sigma-Aldrich
2-Methoxycinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
183-186 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
Clé InChI
FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable