LGFO100
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
About This Item
Produits recommandés
Description
Excitation/Emission: 530/582 nm
Forme
pellets
Diamètre moyen
100 nm
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.