805165
Green Fluorescent PLGA microspheres
50 μm average diameter
Synonyme(s) :
Green Fluorescent PLGA nanoparticles, Degradex® Fluorescent PLGA
598,00 €
About This Item
598,00 €
Produits recommandés
Description
Excitation/emission: 460/500 nm
Niveau de qualité
Forme
powder
Diamètre moyen
50 μm
Densité
1.3 g/cm3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
To re-constitute:
- remove the product from freezer
- wait until temperature rises to the ambient temperature
- add DI water or buffer to the container
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.