Principaux documents
797863
Sigma-Aldrich
Fluorescent silica nanobeads
120 nm, lyophilized
Synonyme(s) :
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
5 MG
560,00 €
560,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
560,00 €
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Poids moléculaire :
60.08
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
560,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Taille des particules
120 nm
Fluorescence
λem 590 nm
Absorption UV
λ: 570 nm Amax
Température de stockage
2-8°C
Application
The use of labeling or staining agents has greatly assisted the study of complex biological interactions in biology and the fluorescent labeling of biomolecules has been demonstrated as an indispensable tool in many biological studies. By virtue of excellent fluorescence properties the silica nanobeads find application in biological labeling, bioimaging, biosensing etc.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
Articles
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.