Principaux documents
L499552
4-(4-METHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-OL
AldrichCPR
L499552-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L499552-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H9NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.253
Numéro MDL:
29,20 €