Principaux documents
SML2442
Sigma-Aldrich
MS417
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid methyl ester, GTPL 7512, Methyl 2-[(6S,Z)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]acetate
5 MG
110,00 €
25 MG
292,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
110,00 €
25 MG
292,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to very dark brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
Clé InChI
GGRCIHACOIMRKY-HNNXBMFYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MS417, a (+)-JQ1 analog, is a potent inhibitor of bromodomain-containing protein 4 (BRD4) that is highly specific for BRD4-BD1 and BRD4-BD2. MS417 binds with similar affinity to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 (Kd =36.1, and 25.4 nM), while bulky tBu of JQ1 prevents tight binding to the cavity at BD1.
potent broad spectrum BET (Bromodomain and Extra-Terminal domain) bromodomain inhibitor
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable