Principaux documents
L482889
(2-(5-ISOXAZOLYL)-4-NITROPHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
L482889-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L482889-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.196
Numéro MDL:
29,20 €