Principaux documents
L349216
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H29ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.984
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.