Principaux documents
L135135
1-TERT-BUTYL-4-(4-TERT-BUTYLBENZYL)BENZENE
AldrichCPR
L135135-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L135135-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H28
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.457
Numéro MDL:
29,20 €