Principaux documents
L133132
1-BENZOYL-4-PHENYLPIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.346
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.