Principaux documents
490512
Sigma-Aldrich
Phenol-2,4,6-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
250 MG
559,00 €
559,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
559,00 €
About This Item
Formule linéaire :
D3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
559,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc([2H])c(O)c([2H])c1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-NHPOFCFZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Yehia Z Baghdady et al.
Analytica chimica acta, 1036, 195-203 (2018-09-27)
Metabolite profiling can be used as a diagnostic measure for both short and long term co-exposure by individuals to benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX). A novel one pot derivatization in situ kit (OPDISK) was developed and optimized using a