Documents
L100978
8-ETHYL-2,4-DIMETHYL-5-OXO-5,8-DIHYDROPYRIDO(2,3-D)PYRIMIDINE-6-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.256
Numéro MDL:
Autres remarques