Principaux documents
JKP6004R
Sigma-Aldrich
6arm-PEG17K
dipentaerythritol core, average Mn 17,000
Synonyme(s) :
6arm-PEG
About This Item
Formule linéaire :
R(O(CH2CH2O)nH)6
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 17,000
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable