Principaux documents
JKA7106
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Isocyanate
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
1 G
406,00 €
406,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
406,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
406,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
4arm-PEG10K-Isocyanate, average Mn 10000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10000
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable