JKA7031
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, amine reactive
Synonyme(s) :
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
4arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCCO
O=C(CCCC(OCCOCCOCC(COCCOCCOC(CCCC(ON1C(CCC1)=O)=O)=O)(COCCOCCOC(CCCC(ON2C(CCC2)=O)=O)=O)COCCOCCOC(CCCC(ON3C(CCC3)=O)=O)=O)=O)ON4C(CCC4=O)=O.[R]
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.