JKA7077
4arm-PEG10K 2arm-OH 2arm-NH2
HCl Salt, average Mn 10,000
Synonyme(s) :
4arm-PEG 2arm-OH 2arm-NH2
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: heterofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.