Principaux documents
JKA3039
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
Synonyme(s) :
mPEG-Propionaldehyde, Polyethylene glycol, mPEG-ALD, Methoxy-PEG-Propionaldehyde
1 G
526,00 €
526,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
526,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
526,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG5K-Propionaldehyde, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)