Principaux documents
JKA12006
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG12 Propionic acid, monodisperse
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
500 MG
699,00 €
699,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
699,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
699,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
NH2-PEG12-Propionic acid,
Forme
solid
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable