JKA10010
8arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate
tripentaerythritol core, average Mn 10,000
Synonyme(s) :
8arm-PEG-Succinimidyl Glutarate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.