I0631
Imidodiphosphate sodium salt
≥97%
Synonyme(s) :
Tetrasodium imidodiphosphate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=P([O-])([O-])NP([O-])([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/H5NO6P2.4Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;;;/h(H5,1,2,3,4,5,6,7);;;;/q;4*+1/p-4
Clé InChI
KDZOOFFPQVQSQG-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable